Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
77 mm, 120 ml, 70 mm
Catalog # 511-0057
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
Catalog # 511-0057
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
77 mm, 120 ml, 70 mm
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Plate Ø:
    77 mm
  • 容量:
    120 ml
  • Seq:
    05
  • For filter Ø:
    70 mm