Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
130 mm, 600 ml, 125 mm
  511-0065
VWR®, ビュッヒナーファンネル
  511-0065
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
130 mm, 600 ml, 125 mm
1 * 1 items
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
  • Plate Ø:
    130 mm
  • 容量:
    600 ml
  • Seq:
    08
  • For filter Ø:
    125 mm