Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
156 mm, 1000 ml, 150 mm
Catalog # 511-0066
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
Catalog # 511-0066
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
156 mm, 1000 ml, 150 mm
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Plate Ø:
    156 mm
  • 容量:
    1000 ml
  • Seq:
    09
  • For filter Ø:
    150 mm