Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
192 mm, 2000 ml, 185 mm
Catalog # 511-0067
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
Catalog # 511-0067
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
192 mm, 2000 ml, 185 mm
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Plate Ø:
    192 mm
  • 容量:
    2000 ml
  • Seq:
    10
  • For filter Ø:
    185 mm