Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
248 mm, 4000 ml, 240 mm
Catalog # 511-0068
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
Catalog # 511-0068
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
248 mm, 4000 ml, 240 mm
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Plate Ø:
    248 mm
  • 容量:
    4000 ml
  • Seq:
    11
  • For filter Ø:
    240 mm