Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
43 mm, 25 ml, 40 mm
Catalog # 511-0049
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
Catalog # 511-0049
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ビュッヒナーファンネル
VWR®, ビュッヒナーファンネル
43 mm, 25 ml, 40 mm
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For paper or membrane filtration discs.
Specifications
  • Plate Ø:
    43 mm
  • 容量:
    25 ml
  • Seq:
    02
  • For filter Ø:
    40 mm