Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
PT100 probe with 15 m cable
Catalog # 462-0274
Supplier:   VWR Collection
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
Catalog # 462-0274
Supplier:  VWR Collection
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
VWR®, サーキュレータ用アクセサリー
PT100 probe with 15 m cable
Product Details & Documents
Stainless steel probes suitable for used with any instrument that has an Advanced Digital (AD) or Advanced Programmable (AP) controller.
Probe measurements: 152 mm length, 4,7 mm Ø.
Specifications
  • 説明:
    PT100 probe with 15 m cable