Orders LinkContactUsLinkComponent
ラバーストッパー、黒、VWR®
ラバーストッパー、黒、VWR®
2, 5,0 mm, 25,0 mm, 33,0 mm, 41,0 mm
Catalog # VWRU59582-326
Supplier:   VWR Collection
ラバーストッパー、黒、VWR®
Catalog # VWRU59582-326
Supplier:  VWR Collection
ラバーストッパー、黒、VWR®
ラバーストッパー、黒、VWR®
2, 5,0 mm, 25,0 mm, 33,0 mm, 41,0 mm
Product Details & Documents
These stoppers contain high percentage of rubber, less neoprene and free sulphur. Its composition ensures resiliency and pliability over a long period of time.
  • Natural rubber
  • Black
  • Withstands laboratory conditions without hardening
Specifications
  • Ø bottom:
    33,0 mm
  • Ø top:
    41,0 mm
  • 穴の直径:
    5,0 mm
  • 穴の数:
    2
  • 高さ:
    25,0 mm