Orders LinkContactUsLinkComponent
マグネット式スターラーバー、Spinvane® (スピンベーン)
1 ml vials
Catalog # VWRU58949-270
Supplier:   VWR Collection
マグネット式スターラーバー、Spinvane® (スピンベーン)
Catalog # VWRU58949-270
Supplier:  VWR Collection
マグネット式スターラーバー、Spinvane® (スピンベーン)
マグネット式スターラーバー、Spinvane® (スピンベーン)
1 ml vials
Price
$8.97
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
PTFE covered, Alnico V magnetic core. Spinvane® Triangle shaped magnetic stirring bars are designed for stirring in test tubes, centrifuge tubes and micro vials.
  • The wings can also be trimmed to size if needed
  • Autoclave safe
Specifications
  • For:
    1 ml vials
  • Seq:
    01