Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール

VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール

Wafer box sealing cleanroom tape, Dark blue, 25,4 mm
Catalog # 817-0096
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール
Catalog # 817-0096
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール
VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール

Wafer box sealing cleanroom tape, Dark blue, 25,4 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 4 Roll
Product Details & Documents

These tapes, with polyethylene backing and acrylic adhesive, have low out-gassing and good clean-peel properties. They are mostly used for colour coding and wafer box sealing.

  • Over labelling (to protect paper labels)
  • Maintenance
  • Colour coding

Processed in a controlled environment, tapes are wound on a plastic core and single-bagged.

Length: 32,9 m

Different colours available.

Specifications
  • 幅:
    25,4 mm
  • Colour:
    Dark blue
  • 説明:
    Wafer box sealing cleanroom tape
  • Seq:
    52