Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, デシケータープレート
Porcelain, 235 mm
  467-0103
VWR®, デシケータープレート
  467-0103
VWR®, デシケータープレート
VWR®, デシケータープレート
Porcelain, 235 mm
1 * 1 items
Porcelain desiccator plates. Central hole Ø 20 mm, filter holes Ø approximately 5 mm. Suitable for use with any desiccators with corresponding diameter.
 : DIN 12911
  • 直径:
    235 mm
  • Type:
    Porcelain
  • Seq:
    4