Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, デシケータープレート

VWR®, デシケータープレート

Porcelain, 140 mm
Catalog # 467-0101
Supplier:   VWR Collection
VWR®, デシケータープレート
Catalog # 467-0101
Supplier:  VWR Collection
VWR®, デシケータープレート
VWR®, デシケータープレート

Porcelain, 140 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents

Porcelain desiccator plates. Central hole Ø 20 mm, filter holes Ø approximately 5 mm. Suitable for use with any desiccators with corresponding diameter.

 : DIN 12911

Specifications
  • 直径:
    140 mm
  • Type:
    Porcelain
  • Seq:
    2