Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®

クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®

Cleanroom spiral notebook, latex, Ruled, 281×216 mm, 100
Catalog # VWRU89041-194
Supplier:   VWR Collection
クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®
Catalog # VWRU89041-194
Supplier:  VWR Collection
クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®
クリーンルーム用スパイラルノート、 VWR®

Cleanroom spiral notebook, latex, Ruled, 281×216 mm, 100

Price
$39.39
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents

These spiral-bound notebooks feature latex paper in college-rule or 6,4 mm grid styles. Notebooks have 100 to 200 pages each.

  • Fully recyclable
  • Covers are of semi-transparent, high density polyethylene
Specifications
  • Paper size:
    281×216 mm
  • Type:
    Ruled
  • 説明:
    Cleanroom spiral notebook, latex
  • Seq:
    05
  • No. of pages:
    100