Orders LinkContactUsLinkComponent
解剖用鉗子、VWR®(ブイアール
解剖用鉗子、VWR®(ブイアール
Curved, very fine tips, 108 mm
Catalog # VWRU82027-404
Supplier:   VWR Collection
解剖用鉗子、VWR®(ブイアール
Catalog # VWRU82027-404
Supplier:  VWR Collection
解剖用鉗子、VWR®(ブイアール
解剖用鉗子、VWR®(ブイアール
Curved, very fine tips, 108 mm
Price
$28.71
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
Dissecting forceps with extra fine tips. Made from stainless steel.
Specifications
  • Type:
    Curved, very fine tips
  • 長さ:
    108 mm
  • Seq:
    02