Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner製ファンネル
186 ml, 70 mm
  89038-122
Büchner製ファンネル
  89038-122
Büchner製ファンネル
Büchner製ファンネル
186 ml, 70 mm
$84.85
1 * 1 items
Porcelain, glased inside and out, except rim.
  • Resistant to chemicals
  • Very good temperature resistance
  • For paper or membrane filtration discs
  • 容量:
    186 ml
  • Seq:
    02
  • For filter Ø:
    70 mm