Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
秤量ボート、VWR® (英語)

秤量ボート、VWR® (英語)

6 ml, 65 mm, 25 mm
Catalog # VWRU30287-040
Supplier:   VWR Collection
秤量ボート、VWR® (英語)
Catalog # VWRU30287-040
Supplier:  VWR Collection
秤量ボート、VWR® (英語)
秤量ボート、VWR® (英語)

6 ml, 65 mm, 25 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 12 items
Product Details & Documents

Thin-walled glass.

  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Flattened base provides stable rest on balance pan

Ideal for speedy, precise weighing and transfer of samples without loss.

Specifications
  • 外径:
    25 mm
  • 容量:
    6 ml
  • 長さ:
    65 mm