Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール

Wafer box sealing cleanroom tape, White, 50,8 mm
  817-0065
VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール
  817-0065
VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール
VWR®, ラベリングテープ、ウェハーボックスシール

Wafer box sealing cleanroom tape, White, 50,8 mm

 
 
   
1 * 24 Roll
 

These tapes, with polyethylene backing and acrylic adhesive, have low out-gassing and good clean-peel properties. They are mostly used for colour coding and wafer box sealing.

  • Over labelling (to protect paper labels)
  • Maintenance
  • Colour coding

Processed in a controlled environment, tapes are wound on a plastic core and single-bagged.

Length: 32,9 m

Different colours available.

 
  • 幅:
    50,8 mm
  • Colour:
    White
  • 説明:
    Wafer box sealing cleanroom tape
  • Seq:
    61