Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® CTP, クリーンルーム用テープ
Cleanroom construction tape, CTP, White, 50,8 mm
  817-0077
VWR® CTP, クリーンルーム用テープ
  817-0077
VWR® CTP, クリーンルーム用テープ
VWR® CTP, クリーンルーム用テープ
Cleanroom construction tape, CTP, White, 50,8 mm
1 * 1 Roll
These tapes are made of polyethylene, with a synthetic rubber adhesive.
  • Easily bonds different media
  • Serrated edge for easy tear
  • High tack adhesive
Length: 32,9 m
  • 幅:
    50,8 mm
  • Colour:
    White
  • 説明:
    Cleanroom construction tape, CTP
  • Seq:
    02