Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
250 mm, 10 mm
Catalog # 442-4550
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
Catalog # 442-4550
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
250 mm, 10 mm
Product Details & Documents
PTFE covered, rare earth magnetic core. For the removal of stirring magnets from vessels of all kinds.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
Specifications
  • 直径:
    10 mm
  • 長さ:
    250 mm
  • Seq:
    02