Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
150 mm, 10 mm
  442-4549
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
  442-4549
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
150 mm, 10 mm
1 * 1 items
PTFE covered, rare earth magnetic core. For the removal of stirring magnets from vessels of all kinds.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
  • 直径:
    10 mm
  • 長さ:
    150 mm
  • Seq:
    01