Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, サンプルバイアル
50,00 ml, 43×78 mm, Yes
  215-1901
VWR®, サンプルバイアル
  215-1901
VWR®, サンプルバイアル
VWR®, サンプルバイアル
50,00 ml, 43×78 mm, Yes
1 * 1 items
These sample vials are made from PTFE.
  • Ideal for storing aggressive or expensive materials
  • Suitable for small scale reactions at low pressure
  • Tapered inner for easy removal of contents
  • Thick wall construction
  • キャップ付き:
    Yes
  • Ø×H:
    43×78 mm
  • 容量:
    50,00 ml
  • Seq:
    02