Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, サンプルバイアル
VWR®, サンプルバイアル
25,00 ml, 33×64 mm, Yes
Catalog # 215-1900
Supplier:   VWR Collection
VWR®, サンプルバイアル
Catalog # 215-1900
Supplier:  VWR Collection
VWR®, サンプルバイアル
VWR®, サンプルバイアル
25,00 ml, 33×64 mm, Yes
Product Details & Documents
These sample vials are made from PTFE.
  • Ideal for storing aggressive or expensive materials
  • Suitable for small scale reactions at low pressure
  • Tapered inner for easy removal of contents
  • Thick wall construction
Specifications
  • キャップ付き:
    Yes
  • Ø×H:
    33×64 mm
  • 容量:
    25,00 ml
  • Seq:
    01