Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, カメラアダプター
C-mount adapter 0,4×
  630-0867
VWR®, カメラアダプター
  630-0867
VWR®, カメラアダプター
C-mount adapter 0,4×
1 * 1 items
These adapters enable cameras with different chip sizes to be connected to microscopes with a C-mount thread.
  • 説明:
    C-mount adapter 0,4×
  • Seq:
    01