Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, コニカルストッパー、コルク
27 mm, 26 mm, 30 mm
  217-1024
VWR®, コニカルストッパー、コルク
  217-1024
VWR®, コニカルストッパー、コルク
VWR®, コニカルストッパー、コルク
27 mm, 26 mm, 30 mm
1 * 10 items
Natural cork, A1 quality.
  • Lightweight, tough
  • Easy to drill holes into
  • Very economical
  • Ø bottom:
    26 mm
  • Ø top:
    30 mm
  • 高さ:
    27 mm
  • Seq:
    14