Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, コニカルストッパー、コルク
27 mm, 22 mm, 26 mm
Catalog # 217-1022
Supplier:   VWR Collection
VWR®, コニカルストッパー、コルク
Catalog # 217-1022
Supplier:  VWR Collection
VWR®, コニカルストッパー、コルク
VWR®, コニカルストッパー、コルク
27 mm, 22 mm, 26 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents
Natural cork, A1 quality.
  • Lightweight, tough
  • Easy to drill holes into
  • Very economical
Specifications
  • Ø bottom:
    22 mm
  • Ø top:
    26 mm
  • 高さ:
    27 mm
  • Seq:
    12