Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, コニカルストッパー、コルク
22 mm, 16 mm, 19 mm
  217-1019
VWR®, コニカルストッパー、コルク
  217-1019
VWR®, コニカルストッパー、コルク
VWR®, コニカルストッパー、コルク
22 mm, 16 mm, 19 mm
1 * 10 items
Natural cork, A1 quality.
  • Lightweight, tough
  • Easy to drill holes into
  • Very economical
  • Ø bottom:
    16 mm
  • Ø top:
    19 mm
  • 高さ:
    22 mm
  • Seq:
    09