Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, コニカルストッパー、コルク

VWR®, コニカルストッパー、コルク

20 mm, 9 mm, 12 mm
Catalog # 217-1015
Supplier:   VWR Collection
VWR®, コニカルストッパー、コルク
Catalog # 217-1015
Supplier:  VWR Collection
VWR®, コニカルストッパー、コルク
VWR®, コニカルストッパー、コルク

20 mm, 9 mm, 12 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents

Natural cork, A1 quality.

  • Lightweight, tough
  • Easy to drill holes into
  • Very economical
Specifications
  • Ø bottom:
    9 mm
  • Ø top:
    12 mm
  • 高さ:
    20 mm
  • Seq:
    05