Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, コニカルストッパー、コルク
16 mm, 3 mm, 6 mm
  217-1011
VWR®, コニカルストッパー、コルク
  217-1011
VWR®, コニカルストッパー、コルク
VWR®, コニカルストッパー、コルク
16 mm, 3 mm, 6 mm
1 * 10 items
Natural cork, A1 quality.
  • Lightweight, tough
  • Easy to drill holes into
  • Very economical
  • Ø bottom:
    3 mm
  • Ø top:
    6 mm
  • 高さ:
    16 mm
  • Seq:
    01