Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
0,5 - 10 µl, -, Transparent, 10 racks, 96 each
  613-1055
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
  613-1055
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
0,5 - 10 µl, -, Transparent, 10 racks, 96 each
1 * 960 items
These universal tips are compatible with most micropipettes.
  • Non sterile, autoclavable
  • Smooth inside surface finish for minimum retention of dispensed liquid
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
 : Supplied loose or in racks holding 96 tips.
  • Packed:
    10 racks, 96 each
  • Sterile:
    -
  • 容量:
    0,5 - 10 µl
  • Seq:
    1
  • Tip colour:
    Transparent