Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
2 - 200 µl, -, Yellow, 10 racks, 96 each
Catalog # 613-1053
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
Catalog # 613-1053
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
2 - 200 µl, -, Yellow, 10 racks, 96 each
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 960 items
Product Details & Documents
These universal tips are compatible with most micropipettes.
  • Non sterile, autoclavable
  • Smooth inside surface finish for minimum retention of dispensed liquid
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
注文情報: Supplied loose or in racks holding 96 tips.
Specifications
  • Packed:
    10 racks, 96 each
  • Sterile:
    -
  • 容量:
    2 - 200 µl
  • Seq:
    4
  • Tip colour:
    Yellow