Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
200 - 1000 µl, -, Blue, Bulk
Catalog # 613-1050
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
Catalog # 613-1050
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
VWR®, ピペットチップ、スタンダード
200 - 1000 µl, -, Blue, Bulk
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 500 items
Product Details & Documents
These universal tips are compatible with most micropipettes.
  • Non sterile, autoclavable
  • Smooth inside surface finish for minimum retention of dispensed liquid
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
注文情報: Supplied loose or in racks holding 96 tips.
Specifications
  • Packed:
    Bulk
  • Sterile:
    -
  • 容量:
    200 - 1000 µl
  • Seq:
    7
  • Tip colour:
    Blue