Orders LinkContactUsLinkComponent
空カラム、 ステンレス製
空カラム、 ステンレス製
Analytical, Stainless steel, 7,50 mm, 75 mm
Catalog # EMPCOL-75SP
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   HICHROM
空カラム、 ステンレス製
Catalog # EMPCOL-75SP
Supplier:  HICHROM
   Low Manufacturing Impact
空カラム、 ステンレス製
空カラム、 ステンレス製
Analytical, Stainless steel, 7,50 mm, 75 mm
Specifications
  • カラム形式:
    Analytical
  • 内径:
    7,50 mm
  • 長さ:
    75 mm
  • Seq:
    11
  • Column hardware:
    Stainless steel
  • Cat. No.:
    EMPCOL-75SP
  • Environmental certification:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact