Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ピペットスタンド
VWR®, ピペットスタンド
Pipette stand, 3 pipettes, Transparent
  631-0723
VWR®, ピペットスタンド
  631-0723
VWR®, ピペットスタンド
VWR®, ピペットスタンド
Pipette stand, 3 pipettes, Transparent
1 * 1 items
Pipette stands made of transparent acrylic.
  • Three, four or six-place racks, accommodate most micropipettes
  • Width of upper notches: 25 mm
  • Width of lower notches: 20 mm
  • For:
    3 pipettes
  • Colour:
    Transparent
  • 説明:
    Pipette stand