Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, ピペットバルブ

Dropper bulbs, 52 mm, 2 ml, Natural
  612-2693
VWR®, ピペットバルブ
  612-2693
VWR®, ピペットバルブ
VWR®, ピペットバルブ

Dropper bulbs, 52 mm, 2 ml, Natural

 
 
   
1 * 72 items
 
  • 容量:
    2 ml
  • Colour:
    Natural
  • 説明:
    Dropper bulbs, 52 mm
  • Seq:
    03