Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル

VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル

64 mm, 20 mm
Catalog # 442-0409
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
Catalog # 442-0409
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル

64 mm, 20 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 items
Product Details & Documents

PTFE covered, Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in round bottomed flasks.

  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)
Specifications
  • 直径:
    20 mm
  • 長さ:
    64 mm