Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
50 mm, 20 mm
  442-0408
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
  442-0408
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
50 mm, 20 mm
1 * 5 items
PTFE covered, Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in round bottomed flasks.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)
  • 直径:
    20 mm
  • 長さ:
    50 mm