Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
10 mm, 5 mm
Catalog # 442-0401
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
Catalog # 442-0401
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
VWR®, マグネット式スターラーバー、オーバル
10 mm, 5 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents
PTFE covered, Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in round bottomed flasks.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)
Specifications
  • 直径:
    5 mm
  • 長さ:
    10 mm