Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
136 mm, 36 mm
  442-0393
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
  442-0393
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
136 mm, 36 mm
1 * 1 items
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Particularly effective for dissolving solids and mixing sediments because of the scraper-like action on the base of the container.
  • High turbulence, even at low speeds
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)
  • 直径:
    36 mm
  • 長さ:
    136 mm