Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
25 mm, 8 mm
Catalog # 442-0387
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
Catalog # 442-0387
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
VWR®, マグネット式スターラーバー、三角形
25 mm, 8 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Particularly effective for dissolving solids and mixing sediments because of the scraper-like action on the base of the container.
  • High turbulence, even at low speeds
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)
Specifications
  • 直径:
    8 mm
  • 長さ:
    25 mm