Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
57 mm, 27 mm
Catalog # 442-0278
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
Catalog # 442-0278
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
57 mm, 27 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 items
Product Details & Documents
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface with rounded edges that intensify the stirring effect, even at low speeds.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)
Specifications
  • 直径:
    27 mm
  • 長さ:
    57 mm
  • Seq:
    12