Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
50 mm, 10 mm
  442-0272
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
  442-0272
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
VWR®, マグネット式スターラーバー、プレーン
50 mm, 10 mm
1 * 5 items
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface with rounded edges that intensify the stirring effect, even at low speeds.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications (−200 to +280 °C)
  • 直径:
    10 mm
  • 長さ:
    50 mm
  • Seq:
    11