Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー

10 mm, 250 mm
Catalog # 442-0524
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
Catalog # 442-0524
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー
VWR®, マグネット式スターラーバー、レトリーバー

10 mm, 250 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents

PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. For the removal of stirring magnets from vessels of all kinds.

  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
Specifications
  • 長さ:
    250 mm
  • Seq:
    002
  • Stirrer Ø:
    10 mm