Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
20 mm, 13 mm, Container with max. Ø 14 - 15 mm
  442-0497
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
  442-0497
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
20 mm, 13 mm, Container with max. Ø 14 - 15 mm
1 * 10 items
PTFE covered, Alnico V magnetic core. Smooth surface. For stirring in test tubes, centrifuge tubes and micro vials. The wings can also be trimmed to size if needed.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
  • 直径:
    13 mm
  • For:
    Container with max. Ø 14 - 15 mm
  • 高さ:
    20 mm