Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
11 mm, 8 mm, Container with max. Ø 9 - 10 mm
Catalog # 442-0494
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
Catalog # 442-0494
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
VWR®, マグネット式羽根型スターラー、マイクロ
11 mm, 8 mm, Container with max. Ø 9 - 10 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents
PTFE covered, Alnico V magnetic core. Smooth surface. For stirring in test tubes, centrifuge tubes and micro vials. The wings can also be trimmed to size if needed.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
Documents
Specifications
  • 直径:
    8 mm
  • For:
    Container with max. Ø 9 - 10 mm
  • 高さ:
    11 mm