Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネティックスターリングディスク
70 mm, 37 mm
  442-0492
VWR®, マグネティックスターリングディスク
  442-0492
VWR®, マグネティックスターリングディスク
VWR®, マグネティックスターリングディスク
70 mm, 37 mm
1 * 5 items
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. The special shape with raised surface in the centre ensures very good agitation even at low speeds. Ideal for use in glass beakers.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
  • 直径:
    37 mm
  • 長さ:
    70 mm