Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, マグネティックスターリングディスク
VWR®, マグネティックスターリングディスク
45 mm, 27 mm
Catalog # 442-0490
Supplier:   VWR Collection
VWR®, マグネティックスターリングディスク
Catalog # 442-0490
Supplier:  VWR Collection
VWR®, マグネティックスターリングディスク
VWR®, マグネティックスターリングディスク
45 mm, 27 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 5 items
Product Details & Documents
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. The special shape with raised surface in the centre ensures very good agitation even at low speeds. Ideal for use in glass beakers.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
Specifications
  • 直径:
    27 mm
  • 長さ:
    45 mm