Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
2200 ml, 260 mm, 134 mm
  216-0172
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
  216-0172
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
VWR®, ジャー、広口、スクリューキャップ付き
2200 ml, 260 mm, 134 mm
1 * 1 items
PTFE, strong walled.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Stable, extremely robust construction. Special recessed grips in the cap make it easy to handle. The wide mouth allows easy filling and cleaning.
  • 容量:
    2200 ml
  • 高さ:
    260 mm
  • Seq:
    09
  • Ø cap:
    134 mm