Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 使い捨てスライドメーラー
Slide mailers, Natural, Cardboard, 1
  631-0687
VWR®, 使い捨てスライドメーラー
  631-0687
VWR®, 使い捨てスライドメーラー
VWR®, 使い捨てスライドメーラー
Slide mailers, Natural, Cardboard, 1
1 * 25 items
Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
  • No. of slides:
    1
  • Colour:
    Natural
  • 説明:
    Slide mailers
  • Material:
    Cardboard
  • Seq:
    001