Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ビーカーカップ、使い捨て、製
50 ml, 50 mm
  611-1366
VWR®, ビーカーカップ、使い捨て、製
  611-1366
VWR®, ビーカーカップ、使い捨て、製
VWR®, ビーカーカップ、使い捨て、製
50 ml, 50 mm
1 * 500 items
PS.
  • Suitable for use in various sample dispensers
  • Beakers with capacity of 5 and 20 ml are recommended for use in flame photometric analyses
Economical, multipurpose beaker for a very wide range of uses.
  • 容量:
    50 ml
  • 高さ:
    50 mm
  • Seq:
    05