Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
Double block, 1×96-well PCR plate, Ø 6,4 mm, 0,2 ml tubes, 83, 15,5 mm, 95×152×57  mm
Catalog # 460-3226
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
Catalog # 460-3226
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
VWR®, ブロックヒーター用ヒーティングブロック
Double block, 1×96-well PCR plate, Ø 6,4 mm, 0,2 ml tubes, 83, 15,5 mm, 95×152×57  mm
Product Details & Documents
Solid blocks: For use as a low temperature hotplate or for custom drilling.
  • For use as a low-temperature hotplate or for custom drilling
Blocks for microtitre plates: Recessed well for better stability; flat surface is good for flat and round bottom plates. Fits 2/4/6 block heaters.
Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Tapered tube wells for 0,2 ml tubes. Spaced for easy access and removal.
Blocks for cuvettes: Two parallel slots fit six cuvettes in each slot, side by side for excellent stability and heat transfer.
Specifications
  • 穴の数:
    83
  • 説明:
    Double block, 1×96-well PCR plate
  • Seq:
    008
  • W×D×H:
    95×152×57  mm
  • 深さ:
    15,5 mm
  • Well size:
    Ø 6,4 mm
  • For:
    0,2 ml tubes